Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant TPO
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1 000 μg
25 μg
Conditionnement:
25µg
Description
- Thrombopoietin (TPO) is a key regulator of megakaryocytopoiesis and thrombopoiesis in vitro and in vivo
- TPO stimulates the proliferation and maturation of megakaryocytes and has an important role in regulating the level of circulating platelets in vivo (Bartley et al.; de Sauvage et al.; Foster et al.; Sohma et al.) TPO also promotes the survival, self-renewal, and expansion of hematopoietic stem cells and primitive multilineage progenitor cells
- It is commonly used with other cytokines such as stem cell factor (SCF) and Flt3/Flk-2 ligand to promote expansion of primitive hematopoietic cells in culture (Hitchcock & Kaushansky)
- The TPO receptor, c-Mpl, is expressed at all stages of megakaryopoiesis, from hematopoietic stem and progenitor cells to mature platelets (Ng et al.)
Spécification
Spécification
| Nom | c-MPL ligand, Megakaryocyte colony-stimulating factor, MGDF, MKCSF, ML, MPLLG, THCYT1, THPO |
| Quantité | 25 μg |
| Type de cellule | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Pluripotent Stem Cells |
| Pureté ou qualité | ≥90% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.