Learn More
Novus Biologicals™ Human Rectum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Rectum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
Spécification
Spécification
| Tissue | Digestive/Waste |
| Quantité | 1 jeu |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Rectum |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Primary and Metastatic Tumor Paired |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Type de produit | Human Rectum Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche