Learn More
Invitrogen™ Human Relaxin-1 ELISA Kit
Description
Human Relaxin-1 quantitates human Relaxin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Relaxin-1.
Les relaxines sont des hormones endocriniennes et autocrines / paracrines connues, appartenant à la superfamille des gènes de l’insuline. Chez l’homme, il existe trois gènes de relaxine non allélique, RLN1, RLN2 et RLN3. RLN1 et RLN2 partagent une homologie de séquence élevée. Cette protéine codée est synthétisée sous la forme d’un polypeptide à chaîne unique, mais la forme active consiste en une chaîne A et une chaîne B liées par des liaisons disulfures ; cependant, leurs sites de clivage exacts n’ont pas été décrits. La relaxine est produite par l’ovaire et cible le système reproductif des mammifères pour faire mûrir le col de l’utérus, allonger la symphyse pubienne et inhiber la contraction de l’utérus. Elle peut jouer un rôle supplémentaire dans l’amélioration de la motilité des spermatozoïdes, la régulation de la pression artérielle, le contrôle de la fréquence cardiaque et la libération de l’ocytocine et de la vasopressine. Ce gène possède plusieurs sites de polyadénylation. Plusieurs variantes de transcription à épissage alternatif sont décrites pour ce gène, mais leur nature pleine longueur n’est pas encore connue.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | bA12D24.3.1 ; bA12D24.3.2 ; H1 ; H1RLX ; préprorelaxine ; préprorelaxine H1 ; prorelaxine 1 ; prorelaxine H1 ; RELAX ; relaxine 1 ; relaxine 1 (H1) ; chaîne de relaxine A ; chaîne de relaxine B ; relaxine RLXH1 ; Rln ; RLN1 ; rlx ; RLX bA12D24.3.1 ; RLXH1 |
| Plage de dosage | 0,23 à 50 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,23 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P04808 |
| Symbole de gène(s) | Rln1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |