missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Relaxin-1 ELISA Kit

Code produit. p-7219597
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Product Code. 17165169

missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EH391RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

This item is not returnable. View return policy

ELISA

Human Relaxin-1 quantitates human Relaxin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Relaxin-1.

Les relaxines sont des hormones endocriniennes et autocrines / paracrines connues, appartenant à la superfamille des gènes de l’insuline. Chez l’homme, il existe trois gènes de relaxine non allélique, RLN1, RLN2 et RLN3. RLN1 et RLN2 partagent une homologie de séquence élevée. Cette protéine codée est synthétisée sous la forme d’un polypeptide à chaîne unique, mais la forme active consiste en une chaîne A et une chaîne B liées par des liaisons disulfures ; cependant, leurs sites de clivage exacts n’ont pas été décrits. La relaxine est produite par l’ovaire et cible le système reproductif des mammifères pour faire mûrir le col de l’utérus, allonger la symphyse pubienne et inhiber la contraction de l’utérus. Elle peut jouer un rôle supplémentaire dans l’amélioration de la motilité des spermatozoïdes, la régulation de la pression artérielle, le contrôle de la fréquence cardiaque et la libération de l’ocytocine et de la vasopressine. Ce gène possède plusieurs sites de polyadénylation. Plusieurs variantes de transcription à épissage alternatif sont décrites pour ce gène, mais leur nature pleine longueur n’est pas encore connue.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Numéro d’adhésion bA12D24.3.1 ; bA12D24.3.2 ; H1 ; H1RLX ; préprorelaxine ; préprorelaxine H1 ; prorelaxine 1 ; prorelaxine H1 ; RELAX ; relaxine 1 ; relaxine 1 (H1) ; chaîne de relaxine A ; chaîne de relaxine B ; relaxine RLXH1 ; Rln ; RLN1 ; rlx ; RLX bA12D24.3.1 ; RLXH1
Plage de dosage 0,23 à 50 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,23 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P04808
Symbole de gène(s) Rln1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Relaxine 1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.