Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’Ig totale pour SARS-CoV-2 Spike (Trimère) humain
Description
L’ELISA d’Ig totale pour SARS-CoV-2 Spike (Trimère) humain est un test sérologique qui mesure et quantifie les anticorps d’immunoglobuline (Ig) contre SARS-CoV-2 Spike (Trimère) dans le sérum ou le plasma humain. Principe de la méthode L’ELISA d’Ig totale pour SARS-CoV-2 Spike (Trimère) humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité d’anticorps Ig liés à SARS-CoV-2 Spike (Trimère). Une protéine Spike trimérisée est pré-enduite dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, les contrôles, y compris un contrôle élevé qui peut être utilisé comme étalon, sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à la protéine Spike immobilisée (capture). Les puits sont lavés et les anticorps d’Ig conjugués à HRP sont ajoutés et se lient à tous les anticorps capturés. L’anticorps d’Ig totale reconnaît les IgG, IgM et IgA. Les puits sont lavés et une solution de substrat réagissant avec le complexe enzymatique est ajoutée pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration d’anticorps présente dans l’échantillon d’origine.
Il a récemment été démontré que le SARS (syndrome respiratoire aigu sévère) est causé par un coronavirus humain. Les coronavirus humains sont la principale cause de maladies des voies respiratoires supérieures, comme le rhume, chez les humains. Les coronavirus sont des virus d’ARN à brins positifs, qui présentent les plus grands génomes d’ARN viral connus à ce jour (27 à 31 kb). La première étape de l’infection par le coronavirus est la liaison de la protéine de spicule virale, une protéine de 139-kDa, à certains récepteurs dans les cellules hôtes. La protéine de spicule est le principal antigène de surface du coronavirus. La protéine de spicule glycosylée (ainsi que la protéine de nucléocapside) peut être détectée dans les surnageants de culture cellulaire infectés par des antisérums de patients atteints du SARS.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Coronavirus ; COVID ; Covid 19 ; COVID19 ; COVID-19 ; SARS ; Coronavirus du SARS ; CoV du SARS ; CoV2 du SARS ; CoV-2 SARS ; protéine de spicule SARS ; SARS-CoV-2 |
| Plage de dosage | 62,5 à 4000 unités/ml |
| Sensibilité du dosage | <62,5 U/ml |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Coefficient de variation inter-dosage | 5% |
| Coefficient de variation intra-dosage | 4,3% |
| Contenus des kits | Plaque 96 puits préenduite High Control (standard), Étalonneur (contrôle moyen), Total anti-Ig faible contrôle - HRP conjugué dosage concentré de tampon de lavage Solution de substrat Solution d’arrêt Couvercles de plaque adhésive, High Control (standard), Calibrator (medium control), Low Control, Anti-Ig Total - HRP conjugate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate, Substrate solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Afficher plus |