missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human SCAMP3 ELISA Kit (Colorimetric)

Code produit 30239013 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30239013 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30239013 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP338949

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Colorimetric ELISA Kit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Plage de dosage 0.156 - 10 ng/mL (example only; lot dependent)
Sensibilité du dosage 0.062 ng/mL (example only; lot dependent)
Méthode de détection Colorimetric
Format du kit d’immunoessai Pre-coated 96T Strip Plate
Type de produit ELISA Kit (Colorimetric)
Type d’échantillon Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Other Biological Fluids
Espèces cibles Human
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 10067
Symbole de gène(s) SCAMP3
Quantité 1 kit
Conditions de stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonyme propin 1, PROPIN1, secretory carrier membrane protein 3C1orf3, secretory carrier-associated membrane protein 3
Cible Human
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.