Learn More
Invitrogen™ Human SCF ELISA Development Kit (TMB), PeproTech®
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le facteur de cellules souches (SCF) est le ligand de l’oncogène c-Kit et est exprimé par diverses cellules structurelles et inflammatoires dans les voies respiratoires. La liaison du SCF par le récepteur c-Kit conduit à l’homodimérisation du récepteur et à l’activation de voies de signalisation telles que les voies PI-3, PLC-gamma, Jak / STAT et MAP kinase. L’expression du SCF conduit à l’induction de la survie des mastocytes ainsi qu’à l’expression et la libération de l’histamine, des cytokines pro-inflammatoires et des chimiokines. L’inhibition de la voie SCF / c-Kit entraîne une diminution des taux d’histamine, de l’infiltration des mastocytes et des éosinophiles, de la production d’IL-4 et de l’hyperréactivité des voies respiratoires, suggérant que cette voie peut être une cible thérapeutique utile dans les maladies inflammatoires telles que l’asthme. Il existe au moins deux isoformes de SCF.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P21583 |
| Plage de dosage | Lot-specific |
| Sensibilité du dosage | Lot-specific |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Kit ELISA |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 4254 |
| Symbole de gène(s) | KITLG |
| Contenus des kits | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Marqueur ou colorant | HRP |
| Afficher plus |