Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de SCF R / CD117 / c-kit humain
Description
Human SCF R/CD117/c-kit quantitates human SCF R/CD117/c-kit in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SCF R/CD117/c-kit.
Le c-Kit, également connu sous le nom de récepteur de facteur de croissance des cellules souches / mastocytes (SCFR) ou CD117, est un récepteur de tyrosine kinase de type III transmembranaire, encodé par le proto-oncogène c-Kit, situé sur le chromosome 4 chez l’homme. Il est exprimé dans les cellules souches hématopoïétiques, les cellules germinales, les mastocytes et les astrocytes du tractus gastro-intestinal. Lors de la liaison du facteur de cellules souches (FCS) de son ligand, le c-kit se dimérise, entraînant l’activation des récepteurs et l’autophosphorylation de divers résidus de tyrosine, y compris la tyrosine 703, situés sur le domaine cytoplasmique du récepteur. Cette modification permet l’ancrage de Grb2 et l’activation de la voie de signalisation de Ras / ERK. Le SCF / c-kit peut activer plusieurs voies de signalisation en aval, notamment PI3K, PLC-gamma et JAK / STAT. L’activation du récepteur c-kit est essentielle pour l’hématopoïèse, la maintenance des cellules souches et la gamétogenèse.
Specifications
Specifications
| Numéro d’adhésion | repère de ventre ; Bs ; CD117 ; ckit ; C-Kit ; gène c-KIT1 ; protéine C-KIT ; protéine c-kit proto-oncogène ; récepteur c-kit ; tyrosine kinase du récepteur c-kit ; repérage dominant ; repérage blanc dominant ; Fdc ; Gsfsco1 ; Gsfsco5 ; Gsfsow3 ; KIT ; oncogène kit ; tyrosine kinase de récepteur proto-oncogène KIT ; tyrosine kinase de récepteur proto-oncogène KIT ; récepteur du facteur de croissance des mastocytes ; récepteur du facteur de croissance des cellules souches/mastocytes ; kit de récepteur du facteur de croissance des cellules souches/mastocytes ; MGF ; c-kit p145 ; PBT ; protéine à caractère piébald ; protéine kinase ; c-Kit proto-oncogène ; kit de tyrosine-protéine kinase proto-oncogène ; c-kit de tyrosine kinase de récepteur ; SCFR ; SCO1 ; SCO5 ; Sl ; variante KIT soluble 1 ; SOW3 ; mâle stérile repéré ; Ssm ; récepteur de facteur Steel ; Tr-kit ; kit de tyrosine-protéine kinase ; homologue oncogène viral sarcomateux félin de v-kit Hardy-Zuckerman 4 ; protéine similaire à un oncogène viral sarcomateux félin de v-kit Hardy-Zuckerman 4 ; W |
| Plage de dosage | 45 à 10 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 45 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P10721 |
| Symbole de gène(s) | KIT |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.