missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human SCGF-beta Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. p-7245892
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
2µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17841343

Marque: Gibco™ 10022B100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human SCGF-beta is a 25.0 kDa polypeptide containing 227 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

This gene encodes a member of the C-type lectin superfamily. The encoded protein is a secreted sulfated glycoprotein and functions as a growth factor for primitive hematopoietic progenitor cells. An alternative splice variant has been described but its biological nature has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q9Y240
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 6320
Poids moléculaire 25 kDa
Nom Human SCGF-beta
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène AW457320; b SCGF; beta SCGF; betaSCGF; bSCGF; Clec11a; CLECSF3; C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 3; C-type lectin domain family 11 member A; C-type lectin domain family 11, member A; C-type lectin superfamily member 3; hCG_22930; LSLCL; lymphocyte secreted C-type lectin; lymphocyte secreted long form of C-type lectin; Osteolectin; P47; SCGF; SCGF b; SCGF beta; SCGF β; SCGFb; SCGFbeta; SCGFβ; stem cell growth factor; stem cell growth factor; lymphocyte secreted C-type lectin; β SCGF; βSCGF
Nom usuel CLEC11A
Symbole de gène(s) CLEC11A
Activité biologique Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of TF-1 cells previously grown in media containing GM-CSF. The ED50 for this effect was observed (at ≤ 7 ng/ml)
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MGHGARGAER EWEGGWGGAQ EEEREREALM LKHLQEALGL PAGRGDENPA GTVEGKEDWE MEEDQGEEEE EEATPTPSSG PSPSPTPEDI VTYILGRLAG LDAGLHQLHV RLHALDTRVV ELTQGLRQLR NAAGDTRDAV QALQEAQGRA EREHGRLEGC LKGLRLGHKC FLLSRDFEAQ PSASPHPLSP DQPNGGTLEN CVAQASDDGS WWDHDCQRRL YYVCEFPF
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis