missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de sémaphorine 4D humaine

Code produit. 17125189
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17125189

Marque: Invitrogen™ EH405RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le kit Human Semaphorin 4D quantifie la sémaphorine 4D humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.

Le kit Human Semaphorin 4D quantifie la sémaphorine 4D humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la sémaphorine 4D humaine naturelle et recombinante.

Les sémaphorines sont des chimiorépulsifs neuronaux qui dirigent les neurones pionniers pendant le développement du système nerveux. La CD100 (également connue sous le nom de sémaphorine 4d), un homodimère de 150 kDa, est une nouvelle sémaphorine qui induit les cellules B à agréger et améliore leur viabilité in vitro. La CD100 modifie la signalisation des cellules B CD40-CD40L en augmentant l’agrégation et la survie des cellules B et en régulant à la baisse l’expression de CD23. La CD72 est un récepteur lymphocytaire pour la sémaphorine de classe IV CD100, qui est impliquée dans la régulation de la signalisation des cellules B. La CD100 est exprimée sur des cellules T stimulées par PHA et au repos. La protéine est faiblement exprimée sur les cellules NK, les cellules B transformées par EBV, les monocytes et les lignées de cellules T de sang périphérique / tumeur, et à une densité plus élevée sur les cellules T et B activées.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion A8 ; BB18 ; C9orf164 ; CD100 ; coll-4 ; GR3 ; M-Sema G ; M-sema-G ; domaine Sema, domaine d’immunoglobulines (Ig), domaine transmembranaire (TM) et domaine cytoplasmique court (sémaphorine) 4 D ; domaine Sema, domaine d’immunoglobuline (Ig), domaine transmembranaire (TM) et domaine cytoplasmique court, 4 D ; sema J ; Sema4d ; Semacl2 ; SEMAJ ; sémaphorine 4 D ; sémaphorine H ; sémaphorine-4 D ; similaire à la sémaphorine-C 2 ; sémaphorine-J ; Semcl2
Plage de dosage 0,62 à 150 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,62 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q92854
Symbole de gène(s) Sema4d
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD100 (SEMA4D)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis