Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de sémaphorine 4D humaine
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Le kit Human Semaphorin 4D quantifie la sémaphorine 4D humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la sémaphorine 4D humaine naturelle et recombinante.
Les sémaphorines sont des chimiorépulsifs neuronaux qui dirigent les neurones pionniers pendant le développement du système nerveux. La CD100 (également connue sous le nom de sémaphorine 4d), un homodimère de 150 kDa, est une nouvelle sémaphorine qui induit les cellules B à agréger et améliore leur viabilité in vitro. La CD100 modifie la signalisation des cellules B CD40-CD40L en augmentant l’agrégation et la survie des cellules B et en régulant à la baisse l’expression de CD23. La CD72 est un récepteur lymphocytaire pour la sémaphorine de classe IV CD100, qui est impliquée dans la régulation de la signalisation des cellules B. La CD100 est exprimée sur des cellules T stimulées par PHA et au repos. La protéine est faiblement exprimée sur les cellules NK, les cellules B transformées par EBV, les monocytes et les lignées de cellules T de sang périphérique / tumeur, et à une densité plus élevée sur les cellules T et B activées.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | A8 ; BB18 ; C9orf164 ; CD100 ; coll-4 ; GR3 ; M-Sema G ; M-sema-G ; domaine Sema, domaine d’immunoglobulines (Ig), domaine transmembranaire (TM) et domaine cytoplasmique court (sémaphorine) 4 D ; domaine Sema, domaine d’immunoglobuline (Ig), domaine transmembranaire (TM) et domaine cytoplasmique court, 4 D ; sema J ; Sema4d ; Semacl2 ; SEMAJ ; sémaphorine 4 D ; sémaphorine H ; sémaphorine-4 D ; similaire à la sémaphorine-C 2 ; sémaphorine-J ; Semcl2 |
| Plage de dosage | 0,62 à 150 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,62 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q92854 |
| Symbole de gène(s) | Sema4d |
| Coefficient de variation inter-dosage | < 12% |
| Afficher plus |