Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de sémaphorine 6A humaine
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Human Semaphorin 6A quantitates human Semaphorin 6A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Semaphorin 6A.
La SEMA6A peut agir comme des signaux de guidage d’axones répulsifs. Elle peut jouer un rôle dans l’acheminement des axones sympathiques dans les chaînes sympathiques et dans le contrôle de la séquence temporelle de l’innervation des cibles sympathiques.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 9330158E07 ; A730020P05Rik ; AI851735 ; b2b997Clo ; HT018 ; KIAA1368 ; ligne mutante 997 ; SEMA ; domaine Sema, domaine transmembranaire (TM) et domaine cytoplasmique, (sémaphorine) 6 A ; sema Q ; Sema VIA ; SEMA6A ; SEMA6A1 ; SEMA6A-1 ; sémaphorine 6 A ; sémaphorine 6 A-1 ; sémaphorine Q ; sémaphorine VIA ; sémaphorine-6 A ; sémaphorine-6 A-1 ; Semaq ; VIa |
| Plage de dosage | 0,4 à 100 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,4 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q9H2E6 |
| Symbole de gène(s) | SEMA6A |
| Coefficient de variation inter-dosage | < 12% |
| Afficher plus |