missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de sémaphorine 6A humaine

Code produit. p-7219615
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17145189

Marque: Invitrogen™ EH407RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Semaphorin 6A quantitates human Semaphorin 6A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Semaphorin 6A.

La SEMA6A peut agir comme des signaux de guidage d’axones répulsifs. Elle peut jouer un rôle dans l’acheminement des axones sympathiques dans les chaînes sympathiques et dans le contrôle de la séquence temporelle de l’innervation des cibles sympathiques.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 9330158E07 ; A730020P05Rik ; AI851735 ; b2b997Clo ; HT018 ; KIAA1368 ; ligne mutante 997 ; SEMA ; domaine Sema, domaine transmembranaire (TM) et domaine cytoplasmique, (sémaphorine) 6 A ; sema Q ; Sema VIA ; SEMA6A ; SEMA6A1 ; SEMA6A-1 ; sémaphorine 6 A ; sémaphorine 6 A-1 ; sémaphorine Q ; sémaphorine VIA ; sémaphorine-6 A ; sémaphorine-6 A-1 ; Semaq ; VIa
Plage de dosage 0,4 à 100 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,4 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q9H2E6
Symbole de gène(s) SEMA6A
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible SEMA6A
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis