Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de sémaphorine 6D humaine
Description
Human Semaphorin 6D quantitates human Semaphorin 6D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Semaphorin 6D.
Les sémaphorines sont une grande famille, comprenant les protéines associées à la membrane et sécrétées, dont beaucoup ont été impliquées comme inhibiteurs ou chimiorépulsifs dans la recherche de voies d’axones, la fasciculation et la ramification, et la sélection de cibles. Toutes les sémaphorines possèdent un domaine de la sémaphorine (Sema) et un domaine PSI (présent dans les plexines, les sémaphorines et les intégrines) dans la portion extracellulaire d’extrémité N-terminale. Des motifs de séquence supplémentaires d’extrémité C-terminale au domaine de sémaphorine permettent la classification en sous-familles distinctes. Les résultats démontrent que les sémaphorines transmembranaires, comme celles sécrétées, peuvent agir comme des signaux de guidage d’axones répulsifs. La SEMA6D est une sémaphorine transmembranaire vertébrée de classe 6 qui démontre un épissage alternatif. Six variantes de transcription ont été identifiées et l’expression des isoformes codées distinctes est considérée comme régulée de manière dépendante du développement et des tissus.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 1110067B02Rik ; AA409156 ; D330011G23 ; FLJ11598 ; KIAA1479 ; KIAA1479FLJ11598 ; mKIAA1479 ; domaine sema, domaine transmembranaire (TM) et domaine cytoplasmique, (sémaphorine) 6 D ; Sema6d ; sémaphorine 6 D ; sémaphorine-6 D |
| Plage de dosage | 1,64 à 400 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 1,64 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q8NFY4 |
| Symbole de gène(s) | SEMA6D |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.