missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de sémaphorine 6D humaine

Code produit. 17165189
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17165189

Marque: Invitrogen™ EH409RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Semaphorin 6D quantitates human Semaphorin 6D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Semaphorin 6D.

Les sémaphorines sont une grande famille, comprenant les protéines associées à la membrane et sécrétées, dont beaucoup ont été impliquées comme inhibiteurs ou chimiorépulsifs dans la recherche de voies d’axones, la fasciculation et la ramification, et la sélection de cibles. Toutes les sémaphorines possèdent un domaine de la sémaphorine (Sema) et un domaine PSI (présent dans les plexines, les sémaphorines et les intégrines) dans la portion extracellulaire d’extrémité N-terminale. Des motifs de séquence supplémentaires d’extrémité C-terminale au domaine de sémaphorine permettent la classification en sous-familles distinctes. Les résultats démontrent que les sémaphorines transmembranaires, comme celles sécrétées, peuvent agir comme des signaux de guidage d’axones répulsifs. La SEMA6D est une sémaphorine transmembranaire vertébrée de classe 6 qui démontre un épissage alternatif. Six variantes de transcription ont été identifiées et l’expression des isoformes codées distinctes est considérée comme régulée de manière dépendante du développement et des tissus.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion 1110067B02Rik ; AA409156 ; D330011G23 ; FLJ11598 ; KIAA1479 ; KIAA1479FLJ11598 ; mKIAA1479 ; domaine sema, domaine transmembranaire (TM) et domaine cytoplasmique, (sémaphorine) 6 D ; Sema6d ; sémaphorine 6 D ; sémaphorine-6 D
Plage de dosage 1,64 à 400 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,64 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q8NFY4
Symbole de gène(s) SEMA6D
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible SEMA6D
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis