Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’inhibiteur de serpine A5 / protéine C humain
Description
Human Serpin A5/Protein C Inhibitor quantitates human Serpin A5/Protein C Inhibitor in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin A5/Protein C Inhibitor.
Ce gène code un membre de la superfamille des inhibiteurs de protéinase à sérine (serpine). Ce membre est le principal inhibiteur de l’activateur de plasminogène tissulaire (tPA) et de l’urokinase (uPA) et est donc un inhibiteur de la fibrinolyse. Les défauts de ce gène sont la cause d’une carence en inhibiteur de l’activateur du plasminogène 1 (déficience en PAI-1) et de fortes concentrations du produit génétique sont associées à une thrombophilie. Des variantes de transcription à épissage alternatif codant différentes isoformes ont également été découvertes pour ce gène.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 4933415L04 ; inhibiteur de protéase à sérine acrosomique ; antiprotéinase alpha-1 ; antitr ; antitrypsine ; PAI3 ; PAI-3 ; Pci ; PCI-B ; PLANH3 ; inhibiteur de protéase à sérine plasmatique ; inhibiteur de l’activateur plasminogène 3 ; inhibiteur de l’activateur plasminogène III ; inhibiteur de l’activateur plasminogène-3 ; PROCI ; inhibiteur de protéine C ; inhibiteur de peptidase à sérine (ou cystéine), clade A, membre 5 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade A (antiprotéinase alpha-1, antitrypsine), membre 5 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade A, membre 5 ; serpine A5 ; membre de la famille des serpines A5 ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade A (antiprotéinase alpha-1, antitrypsine), membre 5 ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade A, membre 5 ; Serpina5 |
| Plage de dosage | 24,58 à 6 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 24 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P05154 |
| Symbole de gène(s) | SERPINA5 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |