Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’inhibiteur de serpine A5 / protéine C humain
Code produit. p-7219621
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17105199
Marque: Invitrogen™ EH412RBX5
ELISA
Human Serpin A5/Protein C Inhibitor quantitates human Serpin A5/Protein C Inhibitor in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin A5/Protein C Inhibitor.
Ce gène code un membre de la superfamille des inhibiteurs de protéinase à sérine (serpine). Ce membre est le principal inhibiteur de l’activateur de plasminogène tissulaire (tPA) et de l’urokinase (uPA) et est donc un inhibiteur de la fibrinolyse. Les défauts de ce gène sont la cause d’une carence en inhibiteur de l’activateur du plasminogène 1 (déficience en PAI-1) et de fortes concentrations du produit génétique sont associées à une thrombophilie. Des variantes de transcription à épissage alternatif codant différentes isoformes ont également été découvertes pour ce gène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 4933415L04 ; inhibiteur de protéase à sérine acrosomique ; antiprotéinase alpha-1 ; antitr ; antitrypsine ; PAI3 ; PAI-3 ; Pci ; PCI-B ; PLANH3 ; inhibiteur de protéase à sérine plasmatique ; inhibiteur de l’activateur plasminogène 3 ; inhibiteur de l’activateur plasminogène III ; inhibiteur de l’activateur plasminogène-3 ; PROCI ; inhibiteur de protéine C ; inhibiteur de peptidase à sérine (ou cystéine), clade A, membre 5 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade A (antiprotéinase alpha-1, antitrypsine), membre 5 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade A, membre 5 ; serpine A5 ; membre de la famille des serpines A5 ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade A (antiprotéinase alpha-1, antitrypsine), membre 5 ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade A, membre 5 ; Serpina5
Plage de dosage 24,58 à 6 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 24 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P05154
Symbole de gène(s) SERPINA5
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible SERPINA5
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min