Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de serpine D1 humaine
Code produit. 17194713
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17194713
Marque: Invitrogen™ EH414RB
ELISA
Human Serpin D1 quantitates human Serpin D1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin D1.
Le produit encodé par ce gène est un inhibiteur de protéinase à sérine qui inhibe rapidement la thrombine en présence de sulfate de dermatane ou d’héparine. Le gène contient cinq exons et quatre introns. Cette protéine partage l’homologie avec l’antithrombine III et d’autres membres de la superfamille des alpha 1-antitrypsine. Les mutations de ce gène sont associées à une carence en cofacteur II de l’héparine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion AA985900 ; AI303446 ; D22S673 ; HC2 ; Hcf2 ; Hcii ; HC-II ; cofacteur de l’héparine 2 ; cofacteur de l’héparine II ; HLS2 ; leuserpine 2 ; leuserpine-2 ; LS2 ; leuserpine-2 inhibitrice de protéase ; rls2var1 ; inhibiteur de peptidase à sérine (ou cystéine), clade D, membre 1 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade D (cofacteur de l’héparine), membre 1 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade D, membre 1 ; serpine D1 ; membre de la famille D de serpines 1 ; inhibiteur de peptidase de serpine, clade D (cofacteur de l’héparine), membre 1 ; Serpind1 ; THPH10
Plage de dosage 1,23 à 300 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,23 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P05546
Symbole de gène(s) Serpind1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Cofacteur de l’héparine II
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min