Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de serpine G1 humaine
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human Serpin G1 quantitates human Serpin G1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin G1.
L’inhibiteur de C1 (C1INH) agit comme un régulateur de l’activation de la voie du complément classique et du système d’activation de contact de la génération de kinines et de la coagulation. Ses principales protéinases cibles biologiquement pertinentes sont les C1r, C1s, les facteurs de coagulation XIa et XIIa et la kallicréine plasmatique. L’inhibiteur de C1 se compose d’une chaîne polypeptidique et a une masse moléculaire de ∼ 104 kDa. La concentration sérique a été déterminée à 180 µg/ml.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Inhibiteur de l’estérase C1 ; inh C1 ; inhibiteur de C1 ; C1IN ; C1INH ; facteur inhibant le C1 ; C1NH ; inhibiteur du composant de complément 1 ; inhibiteur du composant de complément 1 (angio-œdème, héréditaire) ; inhibiteur de l’estérase ; inhibiteur du facteur XIIa ; HAE1 ; HAE2 ; IC1 ; inhibiteur de protéase plasmatique C1 ; inhibiteur de peptidase à sérine (ou cystéine), clade G, membre 1 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade G (inhibiteur de C1), membre 1 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade G (inhibiteur de C1), membre 1 (angio-œdème, héréditaire) ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade G, membre 1 ; membre du clade G d’inhibiteur de protéinase à sérine/cystéine 1 ; membre de la famille des serpines G 1 ; serpine G1 ; membre du clade G d’inhibiteur de peptidase à serpine 1 ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade G (inhibiteur de C1), membre 1 ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade G (inhibiteur de C1), membre 1, (angio-œdème, héréditaire) ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade G, membre 1 ; SERPING1 ; XIIaINH |
| Plage de dosage | 2,4 à 600 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 2,4 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P05155 |
| Symbole de gène(s) | SERPING1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |