Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de serpine G1 humaine
Code produit. p-7219626
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17155199
Marque: Invitrogen™ EH417RBX5
ELISA
Human Serpin G1 quantitates human Serpin G1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin G1.
L’inhibiteur de C1 (C1INH) agit comme un régulateur de l’activation de la voie du complément classique et du système d’activation de contact de la génération de kinines et de la coagulation. Ses principales protéinases cibles biologiquement pertinentes sont les C1r, C1s, les facteurs de coagulation XIa et XIIa et la kallicréine plasmatique. L’inhibiteur de C1 se compose d’une chaîne polypeptidique et a une masse moléculaire de ∼ 104 kDa. La concentration sérique a été déterminée à 180 µg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Inhibiteur de l’estérase C1 ; inh C1 ; inhibiteur de C1 ; C1IN ; C1INH ; facteur inhibant le C1 ; C1NH ; inhibiteur du composant de complément 1 ; inhibiteur du composant de complément 1 (angio-œdème, héréditaire) ; inhibiteur de l’estérase ; inhibiteur du facteur XIIa ; HAE1 ; HAE2 ; IC1 ; inhibiteur de protéase plasmatique C1 ; inhibiteur de peptidase à sérine (ou cystéine), clade G, membre 1 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade G (inhibiteur de C1), membre 1 ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade G (inhibiteur de C1), membre 1 (angio-œdème, héréditaire) ; inhibiteur de protéinase à sérine (ou cystéine), clade G, membre 1 ; membre du clade G d’inhibiteur de protéinase à sérine/cystéine 1 ; membre de la famille des serpines G 1 ; serpine G1 ; membre du clade G d’inhibiteur de peptidase à serpine 1 ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade G (inhibiteur de C1), membre 1 ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade G (inhibiteur de C1), membre 1, (angio-œdème, héréditaire) ; inhibiteur de peptidase à serpine, clade G, membre 1 ; SERPING1 ; XIIaINH
Plage de dosage 2,4 à 600 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,4 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P05155
Symbole de gène(s) SERPING1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Inhibiteur de C1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min