missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human sFRP-3 ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human sFRP-3 quantitates human sFRP-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human sFRP-3.
La protéine codée par ce gène est une protéine sécrétée qui est impliquée dans la régulation du développement des os. Les défauts de ce gène sont une cause de sensibilité à l’arthrose spécifique aux femmes (OA).
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Fiz ; Fre ; FREOS1 ; frisottis ; Fritz ; liée à un homologue de frisottis ; protéine liée aux frisottis ; protéine liée aux frisottis 1 ; FRP ; FRP-3 ; FRZB ; FRZB1 ; FrzB-1 ; FRZB1SFRP-3 ; FRZB-PEN ; FZRB ; hFIZ ; OS1 ; protéine liée aux frisottis sécrétée 3 ; protéine de séquence liée aux frisottis sécrétée 3 ; Sfrp3 ; sFRP-3 ; frisottisSFRP3 ; SRFP3 |
| Plage de dosage | 190 à 12 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 190 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q92765 |
| Symbole de gène(s) | FRZB |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction