Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour sIL-2R humain eBioscience™
Code produit. 15511677
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15511677
Marque: Invitrogen™ BMS2122TEN
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre le sIL-2R humain
  • Anticorps monoclonal anti-sIL-2R humain conjugué à la HRP
  • Étalon de sIL-2R humain lyophilisé, 40 ng/ml après reconstitution
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de CD25/du récepteur de l’interleukine 2 soluble humaine (IL-2R humain) permet de quantifier l’IL-2R humain dans le sérum, le plasma, les solutions tampons ou les milieux de culture cellulaire humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement le IL-2R humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide du IL-2R humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La CD25 (chaîne alpha du récepteur IL2 / IL2RA) est une cytokine qui joue un rôle dans la prolifération des lymphocytes T et B. Le récepteur de cette cytokine (IL2RA) est un complexe protéique hétérotrimérique avec une chaîne gamma également partagée par l’interleukine 4 (IL4) et l’interleukine 7 (IL7). L’IL2RA, la chaîne bêta IL2R (IL2RB) et la chaîne gamma IL2R (IL2RG) constituent le récepteur IL2 à affinité élevée. Les chaînes d’IL2RA homodimères produisent un récepteur de faible affinité, tandis que les chaînes d’IL2RB homodimères produisent un récepteur d’affinité moyenne. L’expression de l’IL2 dans les thymocytes matures est monoallélique, ce qui représente un mode de régulation inhabituel pour contrôler l’expression précise d’un seul gène. L’IL2 est principalement produit par des cellules T matures. L’IL2 joue un rôle important en tant que facteur de croissance, facteur de différenciation et régulateur de la mort cellulaire. L’IL-2 stimule la prolifération des cellules B, augmente l’activité des cellules tueuses naturelles et inhibe la formation des colonies de macrophages et de granulocytes. La perturbation ciblée d’un gène similaire chez la souris conduit à une maladie de type colite ulcéreuse, ce qui suggère un rôle dans la réponse immunitaire aux stimuli antigéniques. Les mutations de ce gène sont associées à une carence en chaîne alpha du récepteur de l’interleukine 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01589
Plage de dosage 0,31-20,0 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,27 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3559
Symbole de gène(s) CD25,IDDM10,IL2R,IMD41,TCGFR,p55
Coefficient de variation inter-dosage 9.8%
Coefficient de variation intra-dosage 7.2
Contenus des kits Plaques à 96 puits pré-enduites, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Antigène 25CD, TAC, récepteur alpha de lʼinterleukine-2
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche