Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA™ Instant de récepteur d’IL-6 (soluble) humain
Code produit. 15561687
Click to view available options
Quantité:
128 tests
Conditionnement:
128 tests
Code produit. 15561687
Marque: Invitrogen™ BMS214INST
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal (murin) contre le sIL-6R humain et conjugué à la HRP (anticorps monoclonal [murin] dirigé contre le sIL-6R), lyophilisé
  • Sachet(s) en aluminium avec courbe étalon de sIL-6R humain (colorée)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (solution saline avec tampon phosphate avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Contrôle lyophilisé
  • Couvercles de plaque adhésive
Kit ELISA instantané
The Human Soluble Interleukin 6 Receptor(Hu sIL-6R) ELISA quantitates Hu sIL-6R in human serum, plasma, cell culture supernatants, urine, amniotic fluid or other body fluids. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu sIL-6R. Principle of the method The Human sICAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the binding of the second (detector) antibody to the target on a different epitope from the capture antibody. An antibody conjugated with enzyme binds the formed sandwich. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’IL6R (sous-unité alpha du récepteur de l’interleukine-6) fait partie du récepteur de l’interleukine-6. Le complexe récepteur IL-6 est composé de deux glycoprotéines membranaires : le récepteur de faible affinité et le composant transmetteur de signal. La production dérégulée de l’IL6 et de ce récepteur est impliquée dans la pathogenèse de nombreuses maladies, telles que le myélome multiple, les maladies auto-immunes et le cancer de la prostate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P08887
Plage de dosage 78-5,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,01 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Liquide amniotique, Sérum, Surnageant, Supernatant, Urine
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3570
Symbole de gène(s) CD126,IL-6R-1,IL-6RA,IL6QA,IL6RQ,gp80,IL6R
Coefficient de variation inter-dosage 8.4%
Coefficient de variation intra-dosage 6.8
Contenus des kits Microplaque à 96 puits préenduite, Détection d'anticorps, lyophilisé, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Diluant d’échantillon, Bandes de courbe étalon, Solution de substrat, Concentrat de tampon de lavage, Stop Solution, Lysis Buffer 10x, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 128 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide amniotique, 10 μl ; plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl ; urine, 10 μl
Conditions de stockage -20°C
Synonyme CD126, glycoprotéine membranaire 80
Cible Humaine
Heure du test 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche