Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de SIRP gamma humaine
Beskrivelse
Human SIRP-gamma quantitates human SIRP-gamma in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SIRP-gamma.
La SIRP gamma (CD172g) reconnaît une protéine régulatrice de signal de 55 kDa qui fait partie de la superfamille des gènes d’immunoglobuline. SIRP gamma est exprimé sur la plupart des lymphocytes T et sur un sous-ensemble de cellules B, mais il est absent sur les cellules myéloïdes. La CD172g a une queue cytoplasmique tronquée, qui est similaire à SIRP bêta, mais contrairement à la CD172g de SIRP bêta, elle ne nécessite pas de DAP12 pour l’expression à la surface cellulaire. La CD172g, comme la SIRP alpha, se lie à la CD47 en induisant l’apoptose. SIRP gamma est également impliqué dans la régulation négative de la signalisation couplée à la tyrosine kinase des récepteurs.
Tekniske data
Tekniske data
| Numéro d’adhésion | bA77C3.1 ; membre de la famille similaire à l’antigène CD172 B ; CD172 gamma ; CD172g ; antigène CD172g ; RP11-77C3.2 ; protéine régulatrice du signal gamma ; protéine régulatrice du signal bêta 2 ; protéine régulatrice du signal bêta 2 ; protéine régulatrice du signal gamma ; SIRP bêta 2 ; SIRPB2 ; SIRP-B2 ; SIRP-bêta-2 ; SIRPG ; SIRPgamma ; SIRP-gamma |
| Plage de dosage | 0,41 à 100 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,41 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q9P1W8 |
| Symbole de gène(s) | SIRPG |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Vis mere |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.