Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de sirtuine 3 humaine
Description
Human Sirtuin 3 quantitates human Sirtuin 3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sirtuin 3.
La SIRT3 est membre de la famille des protéines sirtuines, homologues de la protéine Sir2 de levure. Les membres de la famille des sirtuines sont caractérisés par un domaine central sirtuine et regroupés en quatre classes. Les fonctions des sirtuines humaines n’ont pas encore été déterminées. Cependant, les protéines sirtuines de la levure sont connues pour réguler l’inhibition épigénétique des gènes et supprimer la recombinaison de l’ADNr. Les études suggèrent que les sirtuines humaines peuvent fonctionner comme des protéines régulatrices intracellulaires avec une activité mono-ADP-ribosyltransférase. La SIRT3 est incluse dans la classe I de la famille des sirtuines.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 2310003L23Rik ; AI848213 ; HGNC:14931 ; hSIRT3 ; désacétylase dépendant du nicotinamide adénine dinucléotide mitochondrial ; désacétylase de lysine de protéine mitochondriale ; mSIR2L3 ; sirtuine-3 désacétylase dépendante du NAD ; sirtuine-3 désacétylase dépendante du NAD, mitochondriale ; sirtuine-3 désacétylase de protéine dépendante du NAD ; sirtuine-3 désacétylase de protéine dépendante du NAD, mitochondriale ; homologue SIR2 de protéine régulatrice 3 ; régulation des informations de type accouplement silencieux 2, similaire à (S.cerevisiae, homologue) 3 ; régulation des informations de type accouplement silencieux 2, S.cerevisiae, homologue 3 ; Sir2l3 ; similaire à sir2 3 ; protéine similaire à SIR2 3 ; Sirt3 ; SIRT3L mitochondriale ; sirtuine 3 ; sirtuine de type 3 |
| Plage de dosage | 2,1 à 500 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 2,1 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q9NTG7 |
| Symbole de gène(s) | SIRT3 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |