Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de sirtuine 3 humaine
Code produit. 17175209
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17175209
Marque: Invitrogen™ EH428RBX5
ELISA
Human Sirtuin 3 quantitates human Sirtuin 3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sirtuin 3.
La SIRT3 est membre de la famille des protéines sirtuines, homologues de la protéine Sir2 de levure. Les membres de la famille des sirtuines sont caractérisés par un domaine central sirtuine et regroupés en quatre classes. Les fonctions des sirtuines humaines n’ont pas encore été déterminées. Cependant, les protéines sirtuines de la levure sont connues pour réguler l’inhibition épigénétique des gènes et supprimer la recombinaison de l’ADNr. Les études suggèrent que les sirtuines humaines peuvent fonctionner comme des protéines régulatrices intracellulaires avec une activité mono-ADP-ribosyltransférase. La SIRT3 est incluse dans la classe I de la famille des sirtuines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 2310003L23Rik ; AI848213 ; HGNC:14931 ; hSIRT3 ; désacétylase dépendant du nicotinamide adénine dinucléotide mitochondrial ; désacétylase de lysine de protéine mitochondriale ; mSIR2L3 ; sirtuine-3 désacétylase dépendante du NAD ; sirtuine-3 désacétylase dépendante du NAD, mitochondriale ; sirtuine-3 désacétylase de protéine dépendante du NAD ; sirtuine-3 désacétylase de protéine dépendante du NAD, mitochondriale ; homologue SIR2 de protéine régulatrice 3 ; régulation des informations de type accouplement silencieux 2, similaire à (S.cerevisiae, homologue) 3 ; régulation des informations de type accouplement silencieux 2, S.cerevisiae, homologue 3 ; Sir2l3 ; similaire à sir2 3 ; protéine similaire à SIR2 3 ; Sirt3 ; SIRT3L mitochondriale ; sirtuine 3 ; sirtuine de type 3
Plage de dosage 2,1 à 500 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,1 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q9NTG7
Symbole de gène(s) SIRT3
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible SIRT3
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min