Learn More
Novus Biologicals™ Human Skeletal Muscle Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Skeletal Muscle Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes) is derived from human.
Spécification
Spécification
| Tissue | Skeletal Muscle |
| Quantité | 0,1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Membrane Protein - Diabetic Disease: Skeletal Muscle |
| Fraction cellulaire | Membrane |
| État des tissus | Diabetes |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Type de produit | Human Skeletal Muscle Membrane Tissue Lysate (Adult Diabetes) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche