Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour sL-selectin humain eBioscience™
Code produit. 15551587
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Packungsgröße:
10 pièces
96 tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15551587
Marke: Invitrogen™ BMS206TEN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre la sL-sélectine humaine
  • Anticorps monoclonal anti-sL-sélectine humaine conjugué à la HRP, prêt à l’emploi
  • Étalon de sL-sélectine humaine lyophilisé, 50 ng/ml après reconstitution
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de la L-Sélectine humaine (CD62L) permet de quantifier la L-Sélectine humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement la L-Sélectine humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour la L-Sélectine humaine (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
CD62L (L-sélectine) est une glycoprotéine d’adhérence dont le poids moléculaire est compris entre 74-95 kDa et qui est constitutivement exprimée sur la surface des cellules des leucocytes, et qui médie leur guidage jusqu’aux sites inflammatoires et aux ganglions lymphatiques périphériques en permettant leur basculement le long de la paroi des veinules. CD62L est également impliquée dans l’agrégation des neutrophiles induite par l’activation. Toutefois, le déversement de CD62L, dépendant de l’activation, permet de contrer le basculement des neutrophiles. CD62L a également des rôles de signalisation, notamment l’amélioration de l’expression des récepteurs de la chimiokine. Semblable à CD62P, le ligand principal de CD62L est PSGL-1 (ligand-1 de glycoprotéine de sélectine). Dans le gène CD26L, des polymorphismes à un seul nucléotide ont été associés à plusieurs maladies, dont la néphropathie à immunoglobuline A. Des variantes de transcription à épissage alternatif ont été trouvées pour CD26L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Numéro d’adhésion P14151
Plage de dosage 0,4-25,0 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,198 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6402
Symbole de gène(s) CD62L,LAM1,LECAM1,LEU8,LNHR,LSEL,LYAM1,PLNHR,TQ1
Coefficient de variation inter-dosage 4.2%
Coefficient de variation intra-dosage 3.7
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Molécule d’adhésion des lymphocytes-1, CD62L, Leu-8
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 10 min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt