missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA pour SP-D humaine

Code produit. p-7219647
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17165219

Brand: Invitrogen™ EH436RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

This item is not returnable. View return policy

Le kit Human SP-D quantifie la SP-D humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.

Le kit Human SP-D quantifie la SP-D humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la SP-D humaine naturelle et recombinante.

La protéine du surfactant D (SP-D) est synthétisée et sécrétée par les cellules épithéliales pulmonaires. Elle appartient au groupe III de la famille de lectines de type C et les membres de ce groupe ont une structure globale constituée de plusieurs régions de têtes globulaires liées par des brins à triple hélice, de type collagène. Ce groupe comprend également la SP-A et la protéine de liaison au mannane des protéines sériques, la conglutinine et la colectine-43, qui se lient toutes au récepteur C1q présent sur une grande variété de cellules. Il a été démontré que la SP-D et la SP-A amélioraient la production de radicaux oxygène par les macrophages alvéolaires.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Numéro d’adhésion AL573415 ; COLEC7 ; Collectine7 ; Collectine-7 ; CP4 ; EGK_19692 ; protéine du surfactant pulmonaire D ; PSPD ; PSP-D ; apoprotéine du surfactant pulmonaire ; protéine du surfactant pulmonaire D ; protéine associée au surfactant pulmonaire D ; Sftp4 ; SFTPD ; SPD ; SP-D ; protéine D associée au surfactant D ; protéine de surfactant D ; surfactant, protéine associée aux poumons D ; protéine associée au surfactant, pulmonaire 4
Plage de dosage 0,12 à 30 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,12 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P35247
Symbole de gène(s) SFTPD
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible SFTPD
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.