Learn More
Novus Biologicals™ Human Spleen Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Code produit 18242230 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18242230 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18242230 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBL126437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00€
    662.55€ / 0.1mg
    Économisez 38.45€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
The Human Spleen Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tissue Blood Lymph
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Spleen
Fraction cellulaire Membrane
État des tissus Tumor
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 2 mg/mL
Type de produit Human Spleen Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche