missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human sTNF RII/TNFRSF1B DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantité:
15 plaques à 96 puits
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human sTNF RII/TNFRSF1B DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TNF RII/TNFRSF1B.
Spécification
Spécification
| Quantité | 15 plaques à 96 puits |
| Conjugué | Biotin |
| Plage de dosage | 7.81 to 500 pg/mL |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 7133 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu