Learn More
Novus Biologicals™ Human Stomach Pylorus Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Stomach Pylorus Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Tissue | Digestive/Waste |
| Quantité | 0,1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Pylorus |
| Fraction cellulaire | Membrane |
| État des tissus | Normal |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 2 mg/mL |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche