Learn More
Novus Biologicals™ Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Code produit 18296014 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18296014 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18296014 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00€
    498.75€ / 1mg
    Économisez 29.25€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Total Protein - Human Tumor Tissue: Stomach
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Tumor
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Stomach Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche