Learn More
Invitrogen™ Human Syndecan-3 ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human Syndecan-3 quantitates human Syndecan-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Syndecan-3.
La protéine codée par ce gène appartient à la famille des protéoglycanes syndécane. Elle peut jouer un rôle dans l’organisation de la morphologie cellulaire en affectant le cytosquelette d’actine, éventuellement en transférant des signaux de la surface cellulaire dans un mécanisme dépendant du sucre. Les variantes alléliques de ce gène ont été associées à l’obésité.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | KIAA0468 ; mKIAA0468 ; neuroglycane ; N-syndécane ; SDC3 ; SDCN ; syn-3 ; Synd3 ; syndécane 1 ; syndécane 3 ; type neural syndécane ; protéoglycane syndécane 3 ; syndécane-3 |
| Plage de dosage | 0,061 à 15 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,61 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | O75056 |
| Symbole de gène(s) | Sdc3 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |