Learn More
Applied Biosystems™ Contrôle endogène humain TBP (protéine de liaison de la boîte TATA) (sonde FAM™ /MGB, non-amorce limitée)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
125 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le contrôle endogène Applied Biosystems™ Human TBP (protéine de liaison à la boîte TATA) (sonde FAM™ ⁄ MGB, non limitée à l’amorce) est destiné à être utilisé comme un contrôle endogène. Lorsqu’il est utilisé avec d’autres dosages d’expression génétique, il permet la quantification de l’expression génétique relative dans des échantillons d’ADNc. La sonde est marquée avec le colorant 6FAM™, la sonde MGB et les amorces ne sont pas limitées. Peut être utilisé pour les réactions de PCR multiplexes ou uniplexes. Le contrôle endogène est à utiliser avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ inventoriés et non inventoriés, les dosages d’expression génétique personnalisés TaqMan™ et⁄ou les amorces et les sondes TaqMan™ personnalisées.
Contrôles endogènes TaqMan™
Ne passez plus des mois à concevoir, formuler et tester les dosages grâce aux contrôles endogènes TaqMan™, à utiliser comme contrôles de quantification de l’expression génétique. Cette collection pratique d’ensembles de sondes et d’amorces préconçues vous permet de normaliser la quantité d’ARN ou d’ADN dans une réaction.
Solution complète pour l’expression génétique quantitative
Vous n’arrivez pas à choisir les contrôles à utiliser pour quantifier l’expression génétique — même avec des informations détaillées sur les systèmes biologiques ? Désormais, grâce aux contrôles endogènes TaqMan™, vous pouvez éviter de tâtonner lors de la sélection des contrôles pour la plupart des gènes eucaryotes, humains, de souris et de rat courants.
Simple à utiliser
Tous les composants des contrôles endogènes TaqMan™ font l’objet d’un contrôle qualité, sont formulés en un seul mélange 20X et subissent des tests fonctionnels. Les contrôles sont non seulement simples à utiliser, mais ils sont également complètement compatibles avec les conditions universelles de la RT-PCR en deux étapes. Il vous suffit d’ajouter le Master Mix pour PCR universe TaqMan™ (avec ou sans AmpErase™ UNG) et votre échantillon d’ADNc pour générer des données d’expression génétique sensibles, reproductibles et véritablement quantitatives sur les instruments Applied Biosystems, y compris les systèmes de PCR en temps réel 7900 HT, 7300, 7500 et les systèmes de détection de séquences 7000 et 7700.
Offre flexible
Nous fabriquons chaque contrôle endogène à l’aide de notre chimie de nucléase 5’ éprouvée. Pour un maximum de flexibilité, vous pouvez choisir entre deux colorants rapporteurs et deux absorbeurs, comme suit :
Une sonde TaqMan™ MGB marquée au colorant FAM™ (250 nM, concentration finale) et deux amorces pour PCR non marquées (900 nM chacune)
Une sonde TaqMan™ MGB marquée au colorant VIC™ (250 nM, concentration finale) et deux amorces pour PCR non marquées (150 nM chacune, amorces limitées)
Une sonde TAMRA™ marquée au colorant VIC™ (250 nM, concentration finale) et deux amorces pour PCR non marquées (150 nM chacune, amorces limitées)
Choisir le bon contrôle endogène
Les contrôles endogènes peuvent normaliser les niveaux d’expression des gènes cibles en corrigeant les différences de quantité d’ADNc chargé dans les puits de la réaction de PCR. Pour optimiser les résultats, vérifiez que le contrôle endogène est exprimé de manière homogène dans l’ensemble d’échantillons à tester. L’expression du contrôle endogène doit être uniforme dans tous les échantillons de l’étude. Pour le multiplexage, assurez-vous que le niveau d’expression génétique du contrôle endogène est supérieur à celui de la cible.
PCR multiplexe vs. PCR uniplexe
Tous les contrôles endogènes TaqMan™ qui contiennent des sondes marquées au colorant rapporteur VIC™ sont limités par des amorces. Ceci permet le multiplexage des contrôles endogènes TaqMan™ avec les dosages d’expression génétique cibles, à condition que le gène de contrôle soit exprimé plus abondamment que le gène cible. Tous les contrôles endogènes TaqMan™ contenant des sondes marquées au colorant rapporteur FAM™ ne sont pas limités par des amorces et ne sont pas destinés au multiplexage.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Contrôles endogènes TaqMan™
Ne passez plus des mois à concevoir, formuler et tester les dosages grâce aux contrôles endogènes TaqMan™, à utiliser comme contrôles de quantification de l’expression génétique. Cette collection pratique d’ensembles de sondes et d’amorces préconçues vous permet de normaliser la quantité d’ARN ou d’ADN dans une réaction.
Solution complète pour l’expression génétique quantitative
Vous n’arrivez pas à choisir les contrôles à utiliser pour quantifier l’expression génétique — même avec des informations détaillées sur les systèmes biologiques ? Désormais, grâce aux contrôles endogènes TaqMan™, vous pouvez éviter de tâtonner lors de la sélection des contrôles pour la plupart des gènes eucaryotes, humains, de souris et de rat courants.
Simple à utiliser
Tous les composants des contrôles endogènes TaqMan™ font l’objet d’un contrôle qualité, sont formulés en un seul mélange 20X et subissent des tests fonctionnels. Les contrôles sont non seulement simples à utiliser, mais ils sont également complètement compatibles avec les conditions universelles de la RT-PCR en deux étapes. Il vous suffit d’ajouter le Master Mix pour PCR universe TaqMan™ (avec ou sans AmpErase™ UNG) et votre échantillon d’ADNc pour générer des données d’expression génétique sensibles, reproductibles et véritablement quantitatives sur les instruments Applied Biosystems, y compris les systèmes de PCR en temps réel 7900 HT, 7300, 7500 et les systèmes de détection de séquences 7000 et 7700.
Offre flexible
Nous fabriquons chaque contrôle endogène à l’aide de notre chimie de nucléase 5’ éprouvée. Pour un maximum de flexibilité, vous pouvez choisir entre deux colorants rapporteurs et deux absorbeurs, comme suit :
Choisir le bon contrôle endogène
Les contrôles endogènes peuvent normaliser les niveaux d’expression des gènes cibles en corrigeant les différences de quantité d’ADNc chargé dans les puits de la réaction de PCR. Pour optimiser les résultats, vérifiez que le contrôle endogène est exprimé de manière homogène dans l’ensemble d’échantillons à tester. L’expression du contrôle endogène doit être uniforme dans tous les échantillons de l’étude. Pour le multiplexage, assurez-vous que le niveau d’expression génétique du contrôle endogène est supérieur à celui de la cible.
PCR multiplexe vs. PCR uniplexe
Tous les contrôles endogènes TaqMan™ qui contiennent des sondes marquées au colorant rapporteur VIC™ sont limités par des amorces. Ceci permet le multiplexage des contrôles endogènes TaqMan™ avec les dosages d’expression génétique cibles, à condition que le gène de contrôle soit exprimé plus abondamment que le gène cible. Tous les contrôles endogènes TaqMan™ contenant des sondes marquées au colorant rapporteur FAM™ ne sont pas limités par des amorces et ne sont pas destinés au multiplexage.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Ensembles d’amorce-sonde témoins, 1 tube contenant un mélange 20X de dosage préformulé (1 sonde et 2 amorces) Conserver entre –15 à –25°C. |
| Description | Contrôle endogène humain TBP (protéine de liaison boîte TATA), 125 rxns, liquide, marquage FAM™, espèce humaine, condition d’expédition à température ambiante, conservation recommandée de –15 à –25°C, pour PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique basé sur la qPCR |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 2 étape |
| Quantité | 125 réactions |
| À utiliser avec (application) | Expression génétique |
| Nbre de réactions | 125 réactions |