Learn More
Applied Biosystems™ Témoin endogène humain TBP (protéine de liaison aux boîtes TATA) (sonde VIC™ / TAMRA™, limite de l’amorce)
GREENER_CHOICE
Code produit. 10381265 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
:
2500 réactions
Code produit. 10381265
Marque: Applied Biosystems™ 4310891E
Témoin endogène humain TBP (protéine de liaison aux boîtes TATA) (sonde VIC™ / TAMRA™, limite de l’amorce)
Le contrôle endogène de TBP humain (protéine de liaison de la boîte TATA) Applied Biosystems™ (colorant VIC™ ⁄ sonde TAMRA, limitée par des amorces) est conçu comme un contrôle endogène. Lorsqu’il est utilisé avec d’autres dosages d’expression génétique TaqMan™, il permet la quantification de l’expression génétique relative dans des échantillons d’ADNc. La sonde porte la marque des colorants VIC™ et TAMRA™ et les amorces sont limitées. Peut être utilisé pour les réactions de PCR multiplexes ou uniplexes. Le contrôle endogène est à utiliser avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ inventoriés et fabriqués à la commande, les dosages d’expression génétique personnalisés TaqMan™ et⁄ou les amorces et les sondes TaqMan™ personnalisées.
Détails du dosage :
Symbole de gène(s) : TBP
RefSeq : NM_003194,3
Emplacement de la sonde sur l’exon : 6
Taille de l’amplicon :150
Contrôles endogènes TaqMan™
Ne passez plus des mois à concevoir, formuler et tester les dosages grâce aux contrôles endogènes TaqMan™, à utiliser comme contrôles de quantification de l’expression génétique. Cette collection pratique d’ensembles de sondes et d’amorces préconçues vous permet de normaliser la quantité d’ARN ou d’ADN dans une réaction.
Solution complète pour l’expression génétique quantitative
Vous n’arrivez pas à choisir les contrôles à utiliser pour quantifier l’expression génétique — même avec des informations détaillées sur les systèmes biologiques ? Désormais, grâce aux contrôles endogènes TaqMan™, vous pouvez éviter de tâtonner lors de la sélection des contrôles pour la plupart des gènes eucaryotes, humains, de souris et de rat courants.
Simple à utiliser
Tous les composants des contrôles endogènes TaqMan™ font l’objet d’un contrôle qualité, sont formulés en un seul mélange 20X et subissent des tests fonctionnels. Les contrôles sont non seulement simples à utiliser, mais ils sont également complètement compatibles avec les conditions universelles de la RT-PCR en deux étapes. Il vous suffit d’ajouter le Master Mix pour PCR universe TaqMan™ (avec ou sans AmpErase™ UNG) et votre échantillon d’ADNc pour générer des données d’expression génétique sensibles, reproductibles et véritablement quantitatives sur les instruments Applied Biosystems, y compris les systèmes de PCR en temps réel 7900 HT, 7300, 7500 et les systèmes de détection de séquences 7000 et 7700.
Offre flexible
Nous fabriquons chaque contrôle endogène à l’aide de notre chimie de nucléase 5’ éprouvée. Pour un maximum de flexibilité, vous pouvez choisir entre deux colorants rapporteurs et deux absorbeurs, comme suit :
  • Une sonde TaqMan™ MGB marquée au colorant FAM™ (250 nM, concentration finale) et deux amorces pour PCR non marquées (900 nM chacune)
  • Une sonde TaqMan™ MGB marquée au colorant VIC™ (250 nM, concentration finale) et deux amorces pour PCR non marquées (150 nM chacune, amorces limitées)
  • Une sonde TAMRA™ marquée au colorant VIC™ (250 nM, concentration finale) et deux amorces pour PCR non marquées (150 nM chacune, amorces limitées)
    Choisir le bon contrôle endogène
    Les contrôles endogènes peuvent normaliser les niveaux d’expression des gènes cibles en corrigeant les différences de quantité d’ADNc chargé dans les puits de la réaction de PCR. Pour optimiser les résultats, vérifiez que le contrôle endogène est exprimé de manière homogène dans l’ensemble d’échantillons à tester. L’expression du contrôle endogène doit être uniforme dans tous les échantillons de l’étude. Pour le multiplexage, assurez-vous que le niveau d’expression génétique du contrôle endogène est supérieur à celui de la cible.
    PCR multiplexe vs. PCR uniplexe
    Tous les contrôles endogènes TaqMan™ qui contiennent des sondes marquées au colorant rapporteur VIC™ sont limités par des amorces. Ceci permet le multiplexage des contrôles endogènes TaqMan™ avec les dosages d’expression génétique cibles, à condition que le gène de contrôle soit exprimé plus abondamment que le gène cible. Tous les contrôles endogènes TaqMan™ contenant des sondes marquées au colorant rapporteur FAM™ ne sont pas limités par des amorces et ne sont pas destinés au multiplexage.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage 2 tubes contenant un mélange 20X de dosage préformulé (1 sonde et 2 amorces), ensemble(s) d’amorces-sondes de contrôle
    Conserver entre –15 et –25°C.
    Description Témoin endogène humain TBP (protéine de liaison de boîte TATA), 2500 réactions, liquide, format tube(s), type de colorant VIC™, gène cible TBP, espèce humaine, format, stockage recommandé entre –15 et –25°C, pour la PCR en temps réel (qPCR), le profilage de l’expression génétique basé sur la PCR en temps réel
    Quantité 2500 réactions
    À utiliser avec (application) Expression génétique