Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de ténascine C humaine
Code produit. 17144753
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17144753
Marque: Invitrogen™ EH446RB
ELISA
Human Tenascin C quantitates human Tenascin C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tenascin C.
La ténascine est une glycoprotéine de matrice extracellulaire multifonctionnelle et de poids moléculaire élevé, exprimée en association avec les interactions épithélio-mésenchymateuses pendant le développement et dans la néovascularisation et le stroma de tumeurs non différenciées (Erickson et Bourdon, 1989). Elle a été décrite sous divers noms : cytotactine, protéine hexabrachion, J1, antigène myotendineux (MI) et matrice extracellulaire mésenchymateuse de gliome (GMEM). La molécule de ténascine est un hexamère lié au disulfure. L’expression de la ténascine est associée au développement et à la croissance, tant normale que pathologique, alors que la distribution dans les tissus normaux adultes est restreinte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 150-225 ; AI528729 ; C130033P17Rik ; cytotactine ; surdité, dominante autosomique 56 ; DFNA56 ; antigène de matrice extracellulaire associée au gliome ; GMEM ; GP ; GP 150-225 ; hexabrachion ; hexabrachion (ténascine) ; HXB ; JI ; MGC144208 ; MGC144209 ; MGC167029 ; antigène myotendineux ; neuronéctine ; Ten ; ténascine ; ténascine C ; ténascine C ; domaine supplémentaire de ténascine C 1 ; isoforme de ténascine C 14/AD1/16 ; TN ; Tnc ; TN-C
Plage de dosage 6,1 à 1 500 pg/ml
Sensibilité du dosage 6,1 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P24821
Symbole de gène(s) TNC
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Ténascine C
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min