Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de ténascine C humaine
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human Tenascin C quantitates human Tenascin C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tenascin C.
La ténascine est une glycoprotéine de matrice extracellulaire multifonctionnelle et de poids moléculaire élevé, exprimée en association avec les interactions épithélio-mésenchymateuses pendant le développement et dans la néovascularisation et le stroma de tumeurs non différenciées (Erickson et Bourdon, 1989). Elle a été décrite sous divers noms : cytotactine, protéine hexabrachion, J1, antigène myotendineux (MI) et matrice extracellulaire mésenchymateuse de gliome (GMEM). La molécule de ténascine est un hexamère lié au disulfure. L’expression de la ténascine est associée au développement et à la croissance, tant normale que pathologique, alors que la distribution dans les tissus normaux adultes est restreinte.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 150-225 ; AI528729 ; C130033P17Rik ; cytotactine ; surdité, dominante autosomique 56 ; DFNA56 ; antigène de matrice extracellulaire associée au gliome ; GMEM ; GP ; GP 150-225 ; hexabrachion ; hexabrachion (ténascine) ; HXB ; JI ; MGC144208 ; MGC144209 ; MGC167029 ; antigène myotendineux ; neuronéctine ; Ten ; ténascine ; ténascine C ; ténascine C ; domaine supplémentaire de ténascine C 1 ; isoforme de ténascine C 14/AD1/16 ; TN ; Tnc ; TN-C |
| Plage de dosage | 6,1 à 1 500 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 6,1 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P24821 |
| Symbole de gène(s) | TNC |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |