Learn More
R&D Systems™ Human Testis Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis)
Code produit 18256195 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18256195 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18256195 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NB82059340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.47€
    777.00€ / 1mg
    Économisez 153.47€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The Human Testis Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Total Protein - Liver Cirrhosis: Testis
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Liver Cirrhosis
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Testis Whole Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Gamme de produits Novus
Protein State Native
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Reproductive
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche