missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human TFF-1 Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17892313
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17892313

Marque: Gibco™ 30060250UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human TFF-1 is a 6.7 kDa monomeric protein consisting of a 60 amino acid polypeptide chain, which includes a 40-amino acid trefoil motif containing three conserved intramolecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Members of the trefoil family are characterized by having at least one copy of the trefoil motif, a 40-amino acid domain that contains three conserved disulfides. They are stable secretory proteins expressed in gastrointestinal mucosa. Their functions are not defined, but they may protect the mucosa from insults, stabilize the mucus layer, and affect healing of the epithelium. This gene, which is expressed in the gastric mucosa, has also been studied because of its expression in human tumors. This gene and two other related trefoil family member genes are found in a cluster on chromosome 21.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P04155
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 7031
Poids moléculaire 6.7 kDa
Nom Human TFF-1
Quantité 250 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène Bcei; breast cancer estrogen-inducible protein; breast cancer estrogen-inducible sequence; D21S21; gastrointestinal trefoil protein pS2; HP1.A; HPS2; PNR-2; polypeptide P1.A; Protein pS2; PS2; TFF1; Trefoil factor 1
Nom usuel TFF1
Symbole de gène(s) TFF1
Activité biologique Determined by its ability to chemoattract human MCF-7 cells using a concentration 5-10 ug/ml
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence EAQTETCTVA PRERQNCGFP GVTPSQCANK GCCFDDTVRG VPWCFYPNTI DVPPEEECEF
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis