Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TfR / transferrine R/CD71 humain
Code produit. 17195229
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17195229
Marque: Invitrogen™ EH448RBX5
ELISA
Human TfR/Transferrin R/CD71 quantitates human TfR/Transferrin R/CD71 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TfR/Transferrin R/CD71.
L’absorption cellulaire du fer se produit par endocytose médiée par récepteur du récepteur de la transferrine occupé par les ligands dans des endosomes spécialisés. L’acidification endosomique entraîne la libération du fer. Le complexe apotransferrine-récepteur est ensuite recyclé à la surface cellulaire avec un pH neutre et une perte concomitante d’affinité de l’apotransferrine pour son récepteur. Le récepteur de la transferrine est nécessaire au développement des érythrocytes et du système nerveux. Le récepteur de la transferrine sérique (sTfR) est utilisé pour détecter l’usage inapproprié de l’érythropoïétine (EPO) par les athlètes et comme test de diagnostic pour les anémies résultant d’un certain nombre de pathologies, notamment l’arthrite rhumatoïde, la grossesse, le syndrome du côlon irritable et chez les patients atteints du VIH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 2610028K12Rik ; AI195355 ; AI426448 ; AU015758 ; antigène CD CD71 ; CD71 ; E430033M20Rik ; I79_000642 ; IMD46 ; récepteur du virus de la tumeur mammaire 1 ; Mtvr1 ; Mtvr-1 ; p90 ; sTfR ; T9 ; TFR ; tfR1 ; Tfrc ; TR ; récepteur de la transferrine ; récepteur de la transferrine (p90, CD71) ; protéine du récepteur de la transferrine 1 ; protéine du récepteur de la transferrine 1, forme sérique ; Trfr
Plage de dosage 0,819 à 200 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,81 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P02786
Symbole de gène(s) TFRC
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Récepteur de la transferrine (CD71)
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min