Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TfR / transferrine R/CD71 humain
Description
Human TfR/Transferrin R/CD71 quantitates human TfR/Transferrin R/CD71 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TfR/Transferrin R/CD71.
L’absorption cellulaire du fer se produit par endocytose médiée par récepteur du récepteur de la transferrine occupé par les ligands dans des endosomes spécialisés. L’acidification endosomique entraîne la libération du fer. Le complexe apotransferrine-récepteur est ensuite recyclé à la surface cellulaire avec un pH neutre et une perte concomitante d’affinité de l’apotransferrine pour son récepteur. Le récepteur de la transferrine est nécessaire au développement des érythrocytes et du système nerveux. Le récepteur de la transferrine sérique (sTfR) est utilisé pour détecter l’usage inapproprié de l’érythropoïétine (EPO) par les athlètes et comme test de diagnostic pour les anémies résultant d’un certain nombre de pathologies, notamment l’arthrite rhumatoïde, la grossesse, le syndrome du côlon irritable et chez les patients atteints du VIH.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 2610028K12Rik ; AI195355 ; AI426448 ; AU015758 ; antigène CD CD71 ; CD71 ; E430033M20Rik ; I79_000642 ; IMD46 ; récepteur du virus de la tumeur mammaire 1 ; Mtvr1 ; Mtvr-1 ; p90 ; sTfR ; T9 ; TFR ; tfR1 ; Tfrc ; TR ; récepteur de la transferrine ; récepteur de la transferrine (p90, CD71) ; protéine du récepteur de la transferrine 1 ; protéine du récepteur de la transferrine 1, forme sérique ; Trfr |
| Plage de dosage | 0,819 à 200 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,81 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P02786 |
| Symbole de gène(s) | TFRC |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |