missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Thromboxane A2 R/TBXA2R ELISA Kit (Colorimetric)

Code produit 30238632 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30238632 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30238632 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP340226

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Colorimetric ELISA Kit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Plage de dosage 0.156 - 10 ng/mL (example only; lot dependent)
Sensibilité du dosage 0.055 ng/mL (example only; lot dependent)
Méthode de détection Colorimetric
Format du kit d’immunoessai Pre-coated 96T Strip Plate
Type de produit ELISA Kit (Colorimetric)
Type d’échantillon Tissue Homogenates, Other Biological Fluids
Espèces cibles Human
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 6915
Symbole de gène(s) TBXA2R
Quantité 1 kit
Disciplines de recherche GPCR
Conditions de stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonyme Prostanoid TP receptor, thromboxane A2 receptor, TXA2-R
Cible Human
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.