missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de TIMP-1 humain

Code produit. p-7219669
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17185239

Marque: Invitrogen™ EH456RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Le Human TIMP-1 quantifie le TIMP-1 humain dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement le TIMP-1 humain naturel et recombinant.

Le TIMP1 (inhibiteur de la métalloprotéinase 1) est un inhibiteur de la métalloprotéinase qui fonctionne en formant des complexes un à un avec des métalloprotéinases cibles, telles que les collagénases, et les désactive de façon irréversible en les liant à leur cofacteur de zinc catalytique. Le TIMP1 agit sur MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 et MMP16. Il fonctionne également comme un facteur de croissance qui régule la différenciation cellulaire, la migration et la mort cellulaire. Le TIMP1 active des cascades de signalisation cellulaire via le CD63 et l’ITGB1.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Clgi ; inhibiteur de la collagénase ; fibroblaste 16C8 inhibiteur de la collagénase ; EG-1 ; embryogénine-1 ; EPA ; EPO ; activité de potentialisation des érythroïdes ; activité de potentialisation des érythroïdes ; inhibiteur de la colagénase de fibroblaste ; FLJ90373 ; HCI ; LOC100009047 ; inhibiteur de la métalloprotéinase ; inhibiteur de la métalloprotéinase 1 ; inhibiteur des tissus de la métalloprotéinase ; inhibiteur des tissus de la métalloprotéinase 1 ; inhibiteur du MMP ; RP1-230G1.3 ; TIMP ; TIMP 1 ; Inhibiteur de la métalloeptidase TIMP 1 ; Timp1 ; TIMP-1 ; protéine TIMP-1 ; inhibiteur de tissus de métalloprotéinase-1 matricielle ; inhibiteur de tissus de la métalloeptidase 1 ; inhibiteur de tissus de la métalloprotéinase ; inhibiteur de tissus de la métalloprotéinase 1 ; inhibiteur de tissus de la métalloprotéinase 1 (activité de potentialisation érythroïde, inhibiteur de la collagénase) ; inhibiteur de tissus de métalloprotéinases 1 ; inhibiteur de tissus de métalloprotéinases ; inhibiteur des tissus de métalloprotéinases 1 ; Protéine induite par le TPA ; TPA-S1
Plage de dosage 2 à 1 200 pg/ml
Sensibilité du dosage 40 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P01033
Symbole de gène(s) TIMP1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible TIMP1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis