Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA TNF alpha pour humain
Description
Dosez les concentrations de TNFα (facteur alpha de nécrose tumorale humaine) dans le sérum humain, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture avec nos kits ELISA de TNF alpha humain Invitrogen™.
Cible : TNFα humain naturel et recombinant (facteur de nécrose tumorale humaine alpha)
Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Plage de dosage : 15,6 à 1000 pg/ml
Sensibilité : < 2pg/mL
Précision : Selon le type et le niveau d’échantillon (voir instructions)
Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
Durée totale du dosage : 3,5 heures
Taille de l’échantillon : 50 μl
Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, TNFβ, Eotaxin, RANTES, GROα, GROβ, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, GCSF, GMCSF, MIP-1α, MIP-1β, TGFβ, IFNγ, IFNα humains ; TNFα de souris ; TNFα de rat ; et TNFα bovine. Les récepteurs TNFα de types 1 et 2 testés à 40 mg/ml n’ont pas interférer dans ce test. Le TNFα porcin recombinant a réagi de façon croisée à 100 %
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats. Le kit de réactifs (précédemment appelé “ensemble de sélection”) contient des anticorps appariés, des réactifs standards et de détection, mais pas de plaques revêtues. Le kit de paires d’anticorps (précédemment appelé “Minikit”) contient uniquement des anticorps appariés et des étalons (sans plaques ni réactifs de détection).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 15,6 à 1000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <2 pg/ml |
| Description | Kit ELISA de TNF alpha humain |
| Format du kit d’immunoessai | ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents |
| Type d’échantillon | Plasma (EDTA, citrate, héparine), Sérum, Surnageant de culture cellulaire |
| Spécificité | Aucune réaction croisée significative avec IL-1a humain, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, TNFß, éotaxine, RANTES, GROa, GROß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, GCSF, GMCSF, MIP-1a, MIP |
| Suffisant pour | 2 x 96 puits de microplaques |
| Contenus des kits | 4 flacons de TNF alpha humain recombinant lyophilisé, standard, Solution de substrat de TMB, 2 x 13 ml, Réactif streptavidine-HRP, 2 x 14ml, Diluant d’échantillon, 2 x 13 ml, Réactif pour anticorps biotinylé, 2 x 13 ml, Plaque en barrettes à 96 puits revêtue de TNF alpha anti-humain, 2 ea, Couvercles de plaque adhésive, 12 ea, Tampon de lavage 30X, 2 x 50 ml, Solution d‘arrêt, 2 x 13 ml |
| Mesure | Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm |
| Précision | Selon le type et le niveau d’échantillon (voir instructions) |
| Afficher plus |