Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA TNF alpha humain, haute sensibilité
Code produit. 15521747
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 15521747
Marque: Invitrogen™ BMS223HS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal contre le TNF alpha humain
  • Anticorps polyclonal contre le TNF alpha anti-humain conjugué à la biotine
  • Streptavidine HRP
  • Étalon TNF alpha humain lyophilisé, 1 ng/ml après reconstitution
  • Contrôle élevé, lyophilisé
  • Contrôle faible, lyophilisé
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Concentré de diluant d’amplification (2x)
  • Réactif d’amplification I
  • Réactif d’amplification II
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (Acide phosphoreux 1M)
  • Films adhésifs
Kit ELISA en sandwich avec sensibilité élevée
Le test ELISA du facteur de nécrose tumorale à haute sensibilité alpha humain (HS TNFα) quantifie l’HS TNFα humain dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le HS TNFα naturel et recombinant humain. Principe de la méthode : le test ELISA sandwich en phase solide du HS TNFα humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Une étape spéciale de réactif d’amplification est ajoutée pour obtenir une sensibilité élevée. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le facteur de nécrose tumorale est une cytokine polypeptidique produite par les monocytes et les macrophages. Il fonctionne comme un modulateur multipuissant de la réponse immunitaire et agit en outre comme un puissant pyrogène. Le TNF alpha circule dans tout le corps en réponse aux stimuli (agents infectieux ou lésions tissulaires), en activant les neutrophiles, en modifiant les propriétés des cellules endothéliales vasculaires, en régulant les activités métaboliques d’autres tissus et en présentant une activité tumoricide en induisant la coagulation sanguine localisée. Le TNF alpha inhibe également l’activité lipoprotéique de la lipase, ce qui entraîne une cachexie, une condition physique de dépérissement. L’activation des cellules B par le virus d’Epstein-Barr peut être inhibée par le TNF alpha. En raison de ses diverses actions dans l’ensemble du système immunitaire, le TNF alpha peut jouer un rôle dans la pathogenèse de nombreux états pathologiques. La production de TNF alpha est médiée par l’action des lymphokines et des endotoxines sur le macrophage. Les monocytes purifiés produisent du TNF alpha dans les quatre heures suivant la stimulation par l’IL-2 recombinante et il existe des preuves in vitro permettant de suggérer que le TNF alpha est exprimé à des niveaux élevés et avec une cinétique prolongée dans les cellules T stimulées par CD2 et CD28. La sécrétion du TNF alpha est améliorée par l’interféron-gamma. Le TNF induit ou améliore ensuite la production spécifique de l’antigène MHC de classe I, du GM-CSF et de l’IL-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01375
Plage de dosage 0,31-20,0 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,13 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 7124
Symbole de gène(s) DIF-alpha,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
Coefficient de variation inter-dosage 9.8%
Coefficient de variation intra-dosage 8.5
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Concentré de diluant dʼamplification, Réactif d’amplification I, Réactif d’amplification II, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme La cachectine, facteur de nécrose tumorale alpha, DIF
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche