missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human TNF-RII (soluble) Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17812513
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17812513

Marque: Gibco™ 31012100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human sTNF Receptor Type II is an 18.9 kDa protein (174 amino acid residues) comprising the cysteine-rich, ligand binding portion of the extracellular domain of the TNFRII protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

TNFR2 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B) is a receptor with high affinity for TNFSF2/TNF-alpha. It has a much lower affinity for homotrimeric TNFSF1/lymphotoxin-alpha. The TRAF1/TRAF2 complex recruits the apoptotic suppressors BIRC2 and BIRC3 to TNFRSF1B/TNFR2. TNFR2 mediates most of the metabolic effects of TNF-alpha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P20333
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 7133
Poids moléculaire 18.9 kDa
Nom Human TNF-RII (soluble)
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène CD120b; Etanercept; p75; p75 TNF receptor; p75 TNFR; p75TNFR; p80 TNF-alpha receptor; sCD120b; soluble CD120b; soluble TNFR1B variant 1; soluble TNFR2; sTNF R2; sTNFR 2; sTNFR2; TBP-2; TBPII; TNF receptor beta chain; TNF receptor superfamily member 1 B; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNFBR; TNFR; TNFR II; Tnfr-1; TNFR1B; TNFR2; TNF-R2; Tnfr-2; TNF-R75; TNFR80; TNFRII; TNF-RII; TNF-R-II; TNFR-II; TNFRSF1B; tumor necrosis factor beta receptor; tumor necrosis factor binding protein 2; Tumor necrosis factor receptor; tumor necrosis factor receptor 2; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1 B; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1 b, membrane form; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1 B; tumor necrosis factor receptor type II; Tumor necrosis factor-binding protein 2
Nom usuel TNFR2
Symbole de gène(s) Tnfrsf1b
Activité biologique Determined by its inhibitory effect of the TNF-alpha mediated cytotoxicity in murine L-929 cells. The ED50 for this effect in the presence of 0.25 ng/ml of Recombinant Human TNF-alpha, is 0.125 ug/ml
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MAPEPGSTCR LREYYDQTAQ MCCSKCSPGQ HAKVFCTKTS DTVCDSCEDS TYTQLWNWVP ECLSCGSRCS SDQVETQACT REQNRICTCR PGWYCALSKQ EGCRLCAPLR KCRPGFGVAR PGTETSDVVC KPCAPGTFSN TTSSTDICRP HQICNVVAIP GNASMDAVCT STSP
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis