Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour MMP-3 total humain
Code produit. 16871566 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Espèces cibles:
Humaine
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 16871566
Marque: Proteintech™ KE0016096T
KE00160 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour MMP3 totale doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de MMP3 totale endogène.
  • La MMP-3 (métallopeptidase matriciellel 3), également appelé stromolysine 1 ou STR1, fait partie de la famille des métalloprotéinases matricielles (MMP).
  • La famille MMP d’enzymes comprend des protéases de remodelage de matrice extracellulaire d’importance critique dont l’activité a été impliquée dans l’embryogenèse normale et le remodelage tissulaire et dans de nombreuses maladies telles que l’arthrite, le cancer, la parodontite, la glomérulonéphrite, l’encéphalomyélite, l’athérosclérose et l’ulcération tissulaire.
  • Ces protéases représentent des cibles thérapeutiques et diagnostiques importantes pour le traitement et la détection des cancers humains. La MMP-3 est sécrétée des cellules sous forme de proenzyme. On a démontré que la proenzyme stimule l’activation du plasminogène.
  • La MMP-3 active est capable de cliver le collagène de types III, IV, IX et X, l’aggrécane, la fibronectine, la laminine, l’IGFBP-3, les serpines et l’IL-1β.
  • Le dosage reconnaît la MMP3 totale humaine. Un anticorps spécifique à MMP3 totale a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine MMP3 totale dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à MMP3 totale est ajouté pour détecter la protéine MMP3 totale capturée.
  • Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
  • La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
Spécification
Numéro d’adhésion BC069676
Plage de dosage 31,25 à 2 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 18,4 pg/ml
Certifications/Conformité ISO 13485
Méthode de détection ELISA sandwich, double anticorps
Format du kit d’immunoessai Kit ELISA enduit
Type d’échantillon plasma, Sérum
Substrat DAB
Espèces cibles Humaine
Identification génétique (Entrez) 4314
Espèces hôtes Humaine
Qualité du kit d’immunoessai Solide
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Conditions d’expédition Glace bleue
Conditions de stockage -20°C à +4°C
Durée totale du dosage 4,5 heures
ID UniProt P08254
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 96TEST Human Total MMP-3 ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine