Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de transglutaminase 3 / TGM3 humaine
Code produit. 17165249
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17165249
Marque: Invitrogen™ EH463RBX5
ELISA
Human Transglutaminase 3/TGM3 quantitates human Transglutaminase 3/TGM3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Transglutaminase 3/TGM3.
Les transglutaminases sont des enzymes qui catalysent la réticulation des protéines par des liaisons isopeptidiques epsilane-gamma glutamyl lysine. Bien que la structure primaire des transglutaminases ne soit pas conservée, elles ont toutes la même séquence d’acides aminés à leurs sites actifs et leur activité dépend du calcium. La protéine codée par ce gène se compose de deux chaînes polypeptidiques activées à partir d’une protéine précurseur unique par protéolyse. La protéine codée est impliquée dans les étapes ultérieures de la formation de l’enveloppe cellulaire dans l’épiderme et le follicule pileux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Ai893889 ; E polypeptide ; E polypeptide, protéine-glutamine-gamma-glutamyltransférase ; MGC126249 ; MGC126250 ; protéine-glutamine gamma-glutamyltransférase E ; chaine non catalytique kDa protéine-glutamine gamma-glutamyltransférase E 27 ; chaine catalytique kDa protéine-glutamine gamma-glutamyltransférase E 50 ; protéine-glutamine-gamma-glutamyltransférase ; RGD1561831 ; TG ; TG E ; TG(E) ; TGase E ; TGase TGase-3 ; Tgase3 ; TGase-3 ; TGE ; Tgm3 ; transglutaminase 3 ; transglutaminase 3, polypeptide E ; transglutaminase E ; transglutaminase-3
Plage de dosage 0,16 à 40 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,16 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q08188
Symbole de gène(s) TGM3
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible TGM3
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min