missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de transglutaminase 3 / TGM3 humaine
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human Transglutaminase 3/TGM3 quantitates human Transglutaminase 3/TGM3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Transglutaminase 3/TGM3.
Les transglutaminases sont des enzymes qui catalysent la réticulation des protéines par des liaisons isopeptidiques epsilane-gamma glutamyl lysine. Bien que la structure primaire des transglutaminases ne soit pas conservée, elles ont toutes la même séquence d’acides aminés à leurs sites actifs et leur activité dépend du calcium. La protéine codée par ce gène se compose de deux chaînes polypeptidiques activées à partir d’une protéine précurseur unique par protéolyse. La protéine codée est impliquée dans les étapes ultérieures de la formation de l’enveloppe cellulaire dans l’épiderme et le follicule pileux.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Ai893889 ; E polypeptide ; E polypeptide, protéine-glutamine-gamma-glutamyltransférase ; MGC126249 ; MGC126250 ; protéine-glutamine gamma-glutamyltransférase E ; chaine non catalytique kDa protéine-glutamine gamma-glutamyltransférase E 27 ; chaine catalytique kDa protéine-glutamine gamma-glutamyltransférase E 50 ; protéine-glutamine-gamma-glutamyltransférase ; RGD1561831 ; TG ; TG E ; TG(E) ; TGase E ; TGase TGase-3 ; Tgase3 ; TGase-3 ; TGE ; Tgm3 ; transglutaminase 3 ; transglutaminase 3, polypeptide E ; transglutaminase E ; transglutaminase-3 |
| Plage de dosage | 0,16 à 40 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,16 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q08188 |
| Symbole de gène(s) | TGM3 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu